8.18662
Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate
for synthesis
Sinónimos:
Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate, Nonafluorobutane-1-sulfonic acid potassium salt
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (acidimetric)
Formulario
powder
potencia
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
5.5-6.5 (50 g/L in H2O)
bp
>400 °C
mp
264-266 °C
solubilidad
5.1 g/L
densidad aparente
1000 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[K+].FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)[S](=O)(=O)[O-]
InChI
1S/C4HF9O3S.K/c5-1(6,3(9,10)11)2(7,8)4(12,13)17(14,15)16;/h(H,14,15,16);/q;+1/p-1
Clave InChI
LVTHXRLARFLXNR-UHFFFAOYSA-M
Nota de análisis
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable