Documentos clave
8.14961
Sigma-Aldrich
4′-Hydroxybiphenyl-4-carbonitrile
for synthesis
Sinónimos:
4′-Hydroxybiphenyl-4-carbonitrile
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H9NO
Número de CAS:
Peso molecular:
195.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352117
Número índice de la CE:
427-840-4
NACRES:
NA.22
presión de vapor
0.022 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0% (HPLC)
Formulario
powder
potencia
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
193-199 °C
solubilidad
12.7 g/L
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
N#Cc1ccc(cc1)c2ccc(cc2)O
InChI
1S/C13H9NO/c14-9-10-1-3-11(4-2-10)12-5-7-13(15)8-6-12/h1-8,15H
Clave InChI
ZRMIETZFPZGBEB-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 195 °C
Melting range (upper value): ≤ 199 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3