Key Documents
1.46767
Millipore
Agar ácido nalidíxico ReadyPlate 55 cetrimida
To detect Pseudomonas aeruginosa, diam. 55 mm, box of 20 plates
About This Item
UNSPSC Code:
41106217
NACRES:
NA.74
agency
ISO 16266
Quality Level
form
plate (ready-to-use)
feature
ready-to-use
packaging
box of 20 plates
manufacturer/tradename
ReadyPlate
diam.
55 mm
application(s)
filtration
food and beverages
microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
Pseudomonas aeruginosa
General description
Las placas de agar ReadyPlate 55 son placas apilables especialmente diseñadas que ayudan a aumentar la seguridad durante la manipulación, el transporte y la incubación, y se presentan en un formato bloqueable. Las placas de agar ReadyPlate 55 se suministran con un diámetro de 55 mm. El agar de cetrimida con ácido nalidíxico se utiliza para el aislamiento y el recuento de Pseudomonas aeruginosa en muestras de agua y alimentos. La peptona de gelatina y el hidrolizado de caseína proporcionan aminoácidos y otras sustancias nitrogenadas complejas. En presencia de cetrimida (un agente selectivo que actúa como un detergente catiónico de amonio cuaternario), se inhibe el crecimiento de células bacterianas distintas de P. aeruginosa debido a la liberación de nitrógeno y fósforo. El ácido nalidíxico presente en el suplemento también mejora la inhibición de la flora microbiana acompañante. La cantidad de sulfato de potasio y cloruro de magnesio aumenta la producción de pigmento de Pseudomonas aeruginosa.
Application
El agar de cetrimida con ácido nalidíxico ReadyPlate 55 se utiliza para el aislamiento y el recuento de Pseudomonas aeruginosa mediante el método de filtración del agua a través de membrana.
Legal Information
READYPLATE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Las pruebas microbiológicas de los alimentos constituyen una parte fundamental de la gestión de la salubridad y la calidad de los alimentos. Más información sobre la amplia variedad de pruebas que cubren los microorganismos patógenos y de deterioro.
Food microbiology testing is a key part of the food safety and quality management. Learn more about the wide range of tests covering pathogens and spoilage organisms.
Las pruebas microbiológicas de los alimentos constituyen una parte fundamental de la gestión de la salubridad y la calidad de los alimentos. Más información sobre la amplia variedad de pruebas que cubren los microorganismos patógenos y de deterioro.
Las pruebas microbiológicas de los alimentos constituyen una parte fundamental de la gestión de la salubridad y la calidad de los alimentos. Más información sobre la amplia variedad de pruebas que cubren los microorganismos patógenos y de deterioro.
Ver todo