12-353
Acetyl-Histone H4 Peptide
Lys5/8/12/16
Productos recomendados
Nombre del producto
Acetyl-Histone H4 (Lys5, 8, 12, 16) Peptide, Acetyl-Histone H4 (Lys5, 8, 12, 16) Peptide primarily used in Histone Acetyltransferase Assays (HAT).
Nivel de calidad
Formulario
liquid
fabricante / nombre comercial
Upstate®
técnicas
activity assay: suitable (histone acetyltransferase (HAT))
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
Aplicación
Calidad
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable