Key Documents
1.00543
Supelco
SICAPENT® con indicador
(phosphorus pentoxide drying agent for desiccators) on inert carrier material
Sinónimos:
Desecante pentóxido de fósforo, granulado
About This Item
UNSPSC Code:
41123003
NACRES:
NB.11
Quality Level
form
solid
particle size
0.1-1.6 mm
pH
1.5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bulk density
300 kg/m3
storage temp.
no temp limit
General description
SICAPENT® con indicador es un secante de pentóxido de fósforo para desecadores. También se utiliza para secar líquidos y llenar tubos de secado, en particular para gases de flujo rápido en tubos de secado.
Features and Benefits
La principal ventaja de usar agentes de secado granulados es su facilidad de uso. Incluso después de una captación significativa de agua (aproximadamente el 100% de su propio peso), la sustancia permanece en forma de partícula. Por consiguiente, después del secado, se puede retirar fácilmente el agente del recipiente. Los secantes SICAPENT® se secan bien debido a su gran superficie; es alrededor de un 20% más rápido que el pentóxido de fósforo estándar.
Linkage
Sustituye a: SX0137-1
Analysis Note
Capacidad de absorción de agua ≥ 50 %
cambio de color azul: conforme
Legal Information
Sicapent is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
supp_hazards
Storage Class
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c