Merck
P16303
Sigma-Aldrich
3-Phenoxypropyl bromide
96%
Sinónimos:
3-Bromopropyl phenyl ether
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5O(CH2)3Br
Número de CAS:
Peso molecular:
215.09
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
96%
refractive index
n20/D 1.546 (lit.)
bp
130-134 °C/14 mmHg (lit.)
mp
10-11 °C (lit.)
density
1.365 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
BrCCCOc1ccccc1
InChI
1S/C9H11BrO/c10-7-4-8-11-9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6H,4,7-8H2
InChI key
NIDWUZTTXGJFNN-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
204.8 °F - closed cup
flash_point_c
96.00 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1