Merck
442305
Sigma-Aldrich
Hidróxido de bis(etilendiamina)cobre (II) solution
1.0 M in H2O
Sinónimos:
Complejo cobre(II)-etilenodiamina
About This Item
Fórmula lineal:
Cu(H2NCH2CH2NH2)2(OH)2
Número de CAS:
Peso molecular:
217.76
MDL number:
UNSPSC Code:
12352303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
form
liquid
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: copper
concentration
1.0 M in H2O
density
1.086 g/mL at 25 °C
SMILES string
O[Cu]O.NCCN.NCCN
InChI
1S/2C2H8N2.Cu.2H2O/c2*3-1-2-4;;;/h2*1-4H2;;2*1H2/q;;+2;;/p-2
InChI key
WATCRQGYOIZIHC-UHFFFAOYSA-L
General description
Una disolución de hidróxido de bis(etilenodiamina)cobre (II) es un complejo estable formado por iones de cobre (Cu) con etilenodiamina. Es una disolución de metal de transición que puede utilizarse como catalizador para procesos de reducción electroquímica.
Application
El complejo cobre (II) etilenodiamina puede utilizarse para evaluar la capacidad de intercambio de cationes (CEC) de los materiales de arcilla. También puede utilizarse para modificar los polioxoniobatos, que constituyen una clase de polioxometalatos (POM) que encuentra una posible aplicación en la producción fotocatalítica de H2.
El hidróxido de bis(etilenodiamina)cobre (II) se ha utilizado para evaluar la capacidad de intercambio de cationes (CEC) de las arcillas por absorción de cobre.
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
CEC of clays: measurement by adsorption of a copper ethylenediamine complex
Bergaya F and Vayer M
Applied Clay Science, 12(3), 275-280 (1997)
Determination of the cation exchange capacity (CEC) of clay minerals using the complexes of copper (II) ion with triethylenetetramine and tetraethylenepentamine.
Lorenz P, et al.
Clays and Clay Minerals, 47, 386-388 (1999)
Far-infrared and electronic spectra of some bis (ethylenediamine) and related complexes of copper (II) and the relevance of these data to tetragonal distortion and bond strengths.
Lever ABP and Mantovani E
Inorganic Chemistry, 10(4), 817-826 (1971)
A copper (ii)-ethylenediamine modified polyoxoniobate with photocatalytic H2 evolution activity under visible light irradiation.
Wang Z, et al.
Dalton Transactions, 41(33), 9882-9884 (2012)