Fabricación dental y de lentes de contacto
La fabricación de lentes de contacto y productos dentales son disciplinas en rápida evolución en las que se utilizan innovaciones en materiales y fabricación para mejorar la salud oftalmológica y bucal. Asóciese con nosotros para obtener materias primas de calidad y la seguridad de la cadena de suministro desde el escalado hasta la producción con opciones flexibles de personalización y a granel.
Categorías destacadas
Proporcionamos herramientas de polimerización fiables para iniciar y manipular una reacción química de monómeros para formar cadenas o redes de polímeros con propiedades específicas para diversas aplicaciones.
Ofrecemos una amplia gama de sales de gran pureza, como nitratos, oxalatos, haluros, sulfatos, carbonatos y acetatos, disponibles en forma anhidra e hidratada.
Ofrecemos una extensa gama de óxidos y cerámicas de gran pureza con técnicas especializadas de síntesis y purificación, y distintos tamaños de partículas.
Ofrecemos una completa cartera de nanomateriales inorgánicos y metálicos, nanopartículas funcionalizadas y kits de nanomateriales para satisfacer sus requisitos de investigación.
Dental prosthetic device fabrication
Fabricación de lentes de contacto
Las lentes de contacto son prótesis oftalmológicas utilizados para corregir la vista, como tratamiento y para aplicaciones estéticas. Las lentes de contacto se producen normalmente a partir de geles de polímeros o hidrogeles de silicona debido a su mayor permeabilidad al oxígeno y al agua. La selección de los materiales también influye en la suavidad de la superficie, la absorción de radiación UV, y la resistencia al desgarro y a los defectos de la superficie. Las tecnologías de fabricación de precisión han permitido una mayor adaptación de las propiedades de las lentes de contacto, incluidos los procesos de moldeado, corte con torno y procesamiento plasmático. Para aliviar los efectos adversos de la infección y la inflamación y mejorar la comodidad y la seguridad del consumidor, la investigación se centra en la actualidad en el desarrollo de nuevos monómeros, productos químicos poliméricos y métodos de fabricación.
En nuestro buscador de documentos encontrará las fichas técnicas, los certificados y la documentación técnica.
Fabricación dental
La odontología tiene como objetivo controlar la salud bucal, combatir y tratar las enfermedades bucales, y corregir la desalineación de los dientes y las mandíbulas. En la fabricación dental se utilizan diversos métodos de síntesis polimérica y en estado sólido, procesamiento y funcionalización de superficies para fabricar materiales, productos y equipos utilizados en odontología. Los empastes, las fundas, las coronas y los puentes están hechos de composites de resina; para aplicaciones de odontología restauradora se utilizan ionómeros y aleaciones de vidrio. En las impresiones dentales se utilizan materiales de alginato para formar moldes negativos precisos destinados a crear modelos tridimensionales de dientes y tejidos blandos. Las aplicaciones estéticas de cuidado dental incluyen el blanqueo de los dientes con compuestos de peróxido y la unión de carillas de porcelana a los dientes con cementos de resina fotocurados.
La investigación en materiales dentales se centra en monómeros de nueva generación para mejorar la flexibilidad, la durabilidad, la biocompatibilidad y las propiedades antimicrobianas. Utilizando diseño asistido por ordenador (CAD) y fabricación asistida por ordenador (CAM), ahora pueden elaborarse de forma rápida y económica dentaduras prefabricadas, implantes dentales y dispositivos ortodóncicos mediante la impresión en 3D.
Artículos relacionados
- Monomers for ophthalmic use aim for purity, reliability, and comfort, driving innovation for affordable contact lenses.
- We offer a continuously expanding selection of high-purity monomers and polymers for ophthalmic applications, along with a full range of initiators, crosslinkers, dyes, and solvents.
- Innovation in dental restorative materials is driven by the need for biocompatible and natural-appearing restoration alternatives. Conventional dental materials like amalgam and composite resins have inherent disadvantages.
- With dentists placing nearly 100 million dental fillings into patients′ teeth annually in the U.S. alone, polymeric composite restoratives account for a very large share of the biomaterials market.
- ATRP is a successful method for precise polymer synthesis with controlled molecular weights and high chain end functionalities.
- Ver todo (8)
Protocolos relacionados
- We present an article about RAFT, or Reversible Addition/Fragmentation Chain Transfer, which is a form of living radical polymerization.
- RAFT polymerization offers precise control, enabling tailored synthesis of complex polymer structures.
- Polymerization via ATRP procedures demonstrated by Prof. Dave Haddleton's research group at the University of Warwick.
- Ver todo (3)
Encuentre más artículos y protocolos
Cómo podemos ayudarle
Si tiene alguna pregunta, envíe una solicitud de atención al cliente
o hable con nuestro equipo de atención al cliente:
envíe un correo electrónico a [email protected]