Merck
Análisis de sabores y fragancias
Las formulaciones de los sabores y las fragancias son añadidos esenciales para varios alimentos sólidos y líquidos, cosméticos, productos farmacéuticos, productos de cuidado personal y productos para hogar. Estas formulaciones pueden consistir en compuestos individuales o una mezcla de compuestos químicos pequeños, cuidadosamente seleccionados para potenciar el sabor general y el aroma de un producto. Los sabores y fragancias naturales se obtienen de material vegetal o de productos animales. Por otro lado, los sabores y fragancias artificiales se sintetizan en un laboratorio utilizando moléculas que pueden ser químicamente idénticas a las procedentes de fuentes naturales. 
Los ingredientes de los sabores y las fragancias son compuestos químicos que o bien se obtienen de forma natural mediante técnicas de destilación, fermentación o extracción o bien a través de síntesis química y biotecnología utilizando microbios genotecnológicos. Una vez obtenidos, estos ingredientes suelen mezclarse en formulaciones específicas para crear un perfil de sabor o fragancia deseado para una variedad de bienes y productos de consumo.  
Con independencia de su origen, los compuestos que aportan sabor y fragancia están regulados por varios organismos gubernamentales, como la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y la Asociación Internacional de Fragancias (IFRA). El objetivo de esta normativa es garantizar que la utilización de las fragancias y los sabores químicos en productos de consumo sea inocua y no represente una amenaza para la salud pública.
El análisis de fragancias y sabores identifica y caracteriza los componentes químicos responsables del sabor y el olor de diversas sustancias. Para analizar el perfil de fragancias y sabores se utilizan técnicas como la cromatografía de gases, la espectrometría de masas y la evaluación sensorial. Científicos especialmente capacitados, conocidos como saboristas o perfumistas, utilizan esta información para crear nuevos productos con características de sabor y fragancia específicas. Es un área importante de investigación en las industrias de los alimentos sólidos y líquidos, los cosméticos y el cuidado personal en el desarrollo de productos. El análisis del sabor y la fragancia también se utiliza en el control de calidad y el ensayo de productos. Al analizar los perfiles de sabor y aroma de los productos terminados, las empresas pueden garantizar que sus productos son homogéneos y que cumplen con las expectativas de los consumidores.
Sostenibilidad en la industria de sabores y fragancias
Aparte de por la calidad de los ingredientes que aportan fragancia y sabor, ha habido un creciente interés entre los consumidores por conocer el origen de los ingredientes utilizados en sus productos y la sostenibilidad de los métodos empleados por las empresas para producir estos ingredientes. En la industria de los sabores y las fragancias, la sostenibilidad abarca un enfoque integral que considera los efectos medioambientales, sociales y económicos de la producción y el consumo. Implica un enfoque multifacético que considera todo el ciclo de vida de los productos, desde el abastecimiento y la producción responsables hasta la reducción del impacto medioambiental, la garantía de la seguridad del producto y el embalaje sostenible.
Artículos técnicos relacionados
Encontrar más artículos
Destacados
Ingredientes de sabores y fragancias
Ingredientes de sabores y fragancias
Explore nuestra selección de materias primas aromáticas, que abarcan los ingredientes de calidad alimentaria certificada, los ingredientes IFRA, naturales, kósher y halal con una gran gama organoléptica y documentación de calidad y normativa.
Calidad y Registros
Calidad y Registros
La documentación y las certificaciones de nuestros productos garantizan la integridad de nuestros productos a través de todos los pasos de la cadena de suministro. Para obtener más información, consulte nuestra matriz de calidad y normativa.
Ofertas de nuevos productos
Ofertas de nuevos productos
Manténgase al día de las demandas de los consumidores de sabores interesantes y nuevos con nuestros ingredientes únicos, algunos de los cuales los ofrecemos sólo nosotros. 
Guías de aplicación
Guías de aplicación
Obtenga su copia de la guía de aplicación de ingredientes de sabores y fragancias más reciente, que le ofrece información precisa y descriptiva sobre una serie de productos seleccionados.
Boletín de sabores y fragancias (F&F)
Boletín de sabores y fragancias (F&F)
Suscríbase a nuestro boletín F&F para estar al día de nuestras últimas ofertas y noticias relacionadas con el sector.