Merck
InicioAplicacionesQuímica analíticaCromatografía de líquidos
Cromatografía de líquidos
Contamos con una larga trayectoria de experiencia e innovación en cromatografía líquida. Disponemos de un extenso equipo de científicos que desarrollan continuamente nuevos protocolos, monografías y artículos científicos para HPLC, UHPLC y LPLC. Nuestra biblioteca técnica contiene numerosos protocolos detallados para cuantificar analitos específicos según una variedad de métodos normativos.
HPLC de moléculas pequeñas
HPLC de moléculas pequeñas
Las moléculas pequeñas son iones y compuestos de peso molecular normalmente inferior a 900 dalton. Estos compuestos pueden separarse y analizarse con eficacia mediante HPLC, UHPLC y LC-MS utilizando principalmente partículas de sílice o fases estacionarias monolíticas con una amplia gama de composiciones químicas de la columna (modificaciones).
HPLC de moléculas grandes
HPLC de moléculas grandes
La cromatografía de líquidos de alta resolución (HPLC) puede utilizarse para separar e identificar diferentes biomoléculas grandes, como proteínas y péptidos, en una muestra. Se basa en el bombeo de una muestra con un disolvente (fase móvil) a través de una columna rellena con material absorbente (fase estacionaria) a una presión elevada.
Cromatografía de líquidos de baja presión
Cromatografía de líquidos de baja presión
La cromatografía de líquidos de baja presión (LPLC) es una técnica cromatográfica que funciona a bajas presiones impulsando la fase móvil a la columna que contiene una fase estacionaria mediante la acción de una bomba.