Merck
Toutes les photos(1)
Principaux documents
PM2547050
Millipore
PTFE Membrane Filter, 2.0 μm Pore Size
Fluoropore®, filter diam. 46.2 mm, hydrophobic
Synonyme(s) :
PTFE for PM2.5 Particle Monitoring, PTFE, hydrophobic, 2.0 µm, 47 mm, white, plain, polypropylene ring, sequential serial number
Se connecterpour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
PTFE membrane
plain filter
white filter
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophobic
Fabricant/nom de marque
Fluoropore®
Millipore
Diamètre
46.2 mm
Diam. du filtre
46.2 mm
Épaisseur
40 μm
Matrice
Fluoropore®
Dimension de pores
2.0 μm pore size
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Filter Type: Screen filter
Particulates and contaminants in the air affect human capital, the most precious natural resource. Recognizing the need to protect this resource, industries, governments and regulatory agencies around the world monitor ambient air. Millipore′s PTFE Membrane for PM2.5 Particle Monitoring has been developed using US EPA test standards.
Application
PM 2.5 particle monitoring
Informations légales
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Certificats d'analyse (COA)
Recherchez un Certificats d'analyse (COA) en saisissant le numéro de lot du produit. Les numéros de lot figurent sur l'étiquette du produit après les mots "Lot" ou "Batch".
Déjà en possession de ce produit ?
Retrouvez la documentation relative aux produits que vous avez récemment achetés dans la Bibliothèque de documents.
Consulter la Bibliothèque de documents
Questions
Reviews
No rating value
Active Filters
Notre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..
Contacter notre Service technique