Merck
GC Analysis of trans-1,2-Cyclohexanediol Enantiomers on Astec® CHIRALDEX B-PH
GC Analysis of trans-1,2-Cyclohexanediol Enantiomers on Astec® CHIRALDEX™ B-PH suitable for GC
Matériaux
Colonne analytique
Réf. du produit
Description
Tarif
Astec® CHIRALDEX B-PH Capillary GC Column
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.12 μm
Étalon
Réf. du produit
Description
Tarif
trans-1,2-Cyclohexanediol
98%
(1S,2S)-trans-1,2-Cyclohexanediol
99%
CONDITIONS
column
Astec CHIRALDEX B-PH, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (71023AST)
oven
120 °C
inj. temp.
250 °C
detector
FID, 250 °C
carrier gas
helium, 30 psi
sample
peaks 1 & 2: trans-1,2-cyclohexanediol enantiomers