Merck
Infrared spectroscopic study of absorption and separation of CO using copper(i)-containing ionic liquids.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2017-02-09)
Stephen E Repper, Anthony Haynes, Evert J Ditzel, Glenn J Sunley
RÉSUMÉ
Absorption of carbon monoxide by copper(i)-containing ionic liquids, [C
MATÉRIAUX
Référence du produit
Marque
Description du produit
Sigma-Aldrich
1-Chlorohexane, 99%