Merck
Flacon à sertir acceptant des capsules de 11 mm volume 2 mL, O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 4.6 mm, pkg of 1000 ea
Flacon à sertir acceptant des capsules de 11 mm
Flacon à sertir acceptant des capsules de 11 mm volume 2 mL, O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 4.6 mm, pkg of 1000 ea
Products
Catégorie de produit
Marque
Couleur
D.I. (mm)
D.E. (mm)
Volume (ml)
Type de fermeture
Couleur
Matériau du flacon
Coloris du flacon
Taille de conditionnement