Isoflucypram
Synonyme(s):
N-[[5-Chloro-2-(1-methylethyl)phenyl]methyl]-N-cyclopropyl-3-(difluoromethyl)-5-fluoro-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxamide
Formule empirique (notation de Hill):
C19H21ClF3N3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
399.84
Products
Catégorie de produit
Marque
Poids de la formule
Fabricant
Point de fusion (°C)
Forme physique
Pureté
Format
Niveau de qualité