Merck
2-Chlorotrityl chloride, polymer-bound 200-400 mesh, extent of labeling: 0.3-0.8 mmol/g Cl loading, 2 % cross-linked
2-Chlorotrityl chloride, polymer-bound
2-Chlorotrityl chloride, polymer-bound 200-400 mesh, extent of labeling: 0.3-0.8 mmol/g Cl loading, 2 % cross-linked
Synonyme(s):
2,α-Dichlorobenzhydryl-polystyrene crosslinked with divinylbenzene
Numéro CAS:
Products
Marque
Niveau de qualité
Application
Classe Markush
Groupement de type Markush
Condition de clivage
Coupleur
Type de chaîne
Type de réaction