Transport et stockage des fluides
- Fûts et bacs en polyéthylène (PE)
- Bacs pliables
- Bacs en acier inoxydable
- Chariots à contenants
- Produits apparentés
Dans le cadre des opérations de fabrication à l'aide de produits à usage unique, les systèmes de stockage Mobius® constituent des solutions de gestion des fluides efficaces, ergonomiques et transposables pour votre installation de production. Nous proposons tout un ensemble d'options pour le stockage, le transfert, la manipulation et le transport des produits, avec notamment des fûts en polyéthylène (PE), des bacs en acier inoxydable, des bacs pliables et des chariots à contenants.
Principaux avantages :
|
|
Ressources apparentées
- Tech Brief: Holistic Buffer Preparation
Buffer preparation is a critical but often undervalued aspect of biologics production. It involves a significant volume of buffers, with 15 different solutions used on average per process. This document discusses the optimization of in-house buffer preparation and potential considerations for outsourcing, highlighting the potential for a combined approach.
- Tech Brief: Shipping Qualification of Mobius® Large Liquid Transportation
Safe and efficient transportation of large bulk liquid substances, including critical items like sterile water, buffers, and drug products, is essential. We completed an extensive ISTA shipping validation to ensure the safest transportation. When considering transportation for these substances, various factors need to be evaluated for peace of mind.
- Brochure: Single-use Fluid Management: 2D and 3D Assemblies, Filtration, Storage, and Transportation Solutions
Mobius® offers 2D and 3D assemblies, filtration, storage, and transportation solutions for fluid management. These solutions include various container options and are designed to reduce errors, minimize risks, and improve efficiency. They provide flexibility, mobility, and support for single-use technologies at different certification levels.
- Tool: mAbsizer™ Calculator
mAb Expression, Purification, and Formulation
Fûts et bacs en polyéthylène (PE)
Nos fûts en polyéthylène sont conçus pour les milieux et les solutions tampon utilisés dans les applications de fabrication à l'aide de produits à usage unique à l'échelle industrielle. Disponibles en 50 l, 100 l et 200 l, ces fûts empilables sont équipés d'ensembles standards à usage unique munis d'un port pour contenant supérieur et inférieur, notamment ceux avec des filtres capsules fixés aux ensembles de tuyaux dans les applications stériles. Des options avec chariot compatibles sont disponibles pour faciliter et simplifier la manipulation.
Bacs pliables
Nos bacs pliables, pouvant accueillir en toute sécurité des contenants de 100 l à 1 000 l, assurent un stockage aisé durant les étapes de fabrication telles que la préparation des tampons, l'introduction des milieux et la formulation du produit final. Lorsqu'ils ne sont pas utilisés, il est possible de les replier et de les empiler pour optimiser l'espace dans les environnements de salle propre encombrés.
Bacs en acier inoxydable
Les bacs en acier inoxydable Mobius® constituent une solution avancée pour l'utilisation et le stockage des milieux, des solutions tampon et des intermédiaires dans la fabrication biopharmaceutique. Disponibles dans un vaste choix de configurations standards de 200 l à 1 500 l, ils peuvent accueillir divers contenants de la marque Mobius® ou d'autres fabricants.
- Porte unique de grande taille pour un positionnement du contenant et un accès aisés
- Structure en acier inoxydable 304/304L
- Plateau coulissant pratique
- Repliage facile pour ne plus nécessiter d'opérateur ou d'aide mécanique durant le remplissage
- Matériaux sans constituants d'origine animale assemblés en un format à usage unique
- Possibilité d'accueillir des bacs en acier inoxydable conçus sur mesure de 2 000 l à 3 000 l
Chariots à contenants
Les chariots à contenants Mobius® facilitent et sécurisent la manipulation et le stockage des poches 2D, tout en protégeant leur intégrité et leur précieux contenu. Mobiles et peu encombrants, ils offrent une flexibilité maximale. Chaque chariot peut accueillir jusqu'à six contenants de 10 l, 20 l ou 50 l. Les chariots sont constitués d'un cadre et de six supports à contenant qui peuvent coulisser vers l'avant et se verrouiller en position, pour faciliter le chargement et le déchargement. Une poignée, particulièrement pratique, aide les opérateurs à incliner les portoirs pour faciliter la vidange des liquides.