1042962
USP
Articaine Related Compound E
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Methyl 3-[2-(isopropylamino)propanamido]-4-methyl-2-thiophenecarboxylate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
articaine
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable