1013013
USP
Allopurinol Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
3-(Formylamino)-1H-pyrazole-4-carboxamide, 5-(Formylamino)-1H-pyrazole-4-carboxamide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
allopurinol
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C5H6N4O2/c6-4(11)3-1-8-9-5(3)7-2-10/h1-2H,(H2,6,11)(H2,7,8,9,10)
Clé InChI
MKVXRGIJTKYXPR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable