CRM64178
Methiocarb sulfoxide
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonyme(s) :
4-Methylsulfinyl-3,5-xylyl-N-methylcarbamate, Mercaptodimethur sulfoxide, Mesurol sulfoxide, Methiocarb breakdown product
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CNC(=O)Oc1cc(C)c(c(C)c1)S(C)=O
InChI
1S/C11H15NO3S/c1-7-5-9(15-11(13)12-3)6-8(2)10(7)16(4)14/h5-6H,1-4H3,(H,12,13)
Clé InChI
FNCMBMZOZQAWJA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Produits recommandés
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable