22010-U
Té
Swagelok® 400-3, brass, 1/4 in. Swagelok
Synonyme(s) :
T SWAGELOK 400-3, LAITON, 1/4″, UNITAIRE ®
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
brass
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Swagelok® 400-3
Raccords
1/4 in. Swagelok
Description générale
Ecrous et ferrules inclus.
Application
Two Swagelok® tees connected in series maybe used in the nanoliter injection system used for microliter column chromatography, the branch of the first tee could be connected to a restricted capillary followed by high-pressure shut-off valve (“SPLIT”), whereas the branch of the second tee could be connected with wide-bore stainless steel tubing directly to a shut-off valve (“PURGE”).
Informations légales
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
Certificats d'analyse (COA)
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Déjà en possession de ce produit ?
Nanoliter injection system for microcolumn liquid chromatography.
Analytical Chemistry, 55 (3), 580-583 (1983)