Key Documents
20256-U
Supelco
ORBO 70 Sorbent Tube
5% Na₂CO₃ on Chromosorb®-P (30/60), 335/165 mg, W,W,W separators, O.D. × L 8mm × 100mm, pkg of 50 ea
Synonyme(s) :
ORBO 70 Sorbent Tube, Chromosorb P, 30/60 mesh
About This Item
Code UNSPSC :
12190000
Nomenclature NACRES :
NB.24
product name
ORBO-70 335/165MG PK/50, W,W,W separators, O.D. × L 8 mm × 100 mm, pkg of 50 ea
Matériaux
W,W,W separators
Niveau de qualité
Gamme de produits
ORBO
Composition
Bed A, 335 mg
Bed B, 165 mg
Conditionnement
pkg of 50 ea
Fabricant/nom de marque
ORBO 70
Technique(s)
active air sampling: suitable
D.E. × L
8 mm × 100 mm
Matrice
5% Na2 CO3 on Chromosorb-P
Taille des particules
30-60 mesh
Application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Informations légales
Chromosorb is a registered trademark of Imerys Minerals California, Inc.
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
STOT RE 1 Inhalation
Organes cibles
Lungs
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable