Key Documents
SML3657
Sigma-Aldrich
uPSEM817 tartrate
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-N-Propoxy-7,8,9,10-tetrahydro-6H-6,10-methanoazepino[4,5-g]quinoxaline tartrate, PSEM 817 tartrate, Ultrapotent pharmacologically selective effector molecule 817 tararate, uPSEM817 tartrate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H19N3O·C4H6O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
419.43
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
-10 to -25°C
Actions biochimiques/physiologiques
Ultrapotent PSEM agonist for chimeric ligand-gated ion channel pores with nAChR α7 LBD L181G/Q139L/Y217F mutant (PSAM4) in vitro and in vivo.
Attention
Hygroscopic
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Ultrapotent chemogenetics for research and potential clinical applications
Science (New York, N.Y.), 364(6436) (2019)