SML3515
Bulevirtide trifluoroacetate
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
Myrcludex B trifluoroacetate, Myrcludex-B trifluoroacetate, N-Tetradecanoylglycyl-Thr-Asn-Leu-Ser-Val-Pro-Asn-Pro-Leu-Gly-Phe-Phe-Pro-Asp-His-Gln-Leu-Asp-Pro-Ala-Phe-Gly-Ala-Asn-Ser-Asn-Asn-Pro-Asp-Trp-Asp-Phe-Asn-Pro-Asn-Lys-Asp-His-Trp-Pro-Glu-Ala-Asn-Lys-Val-Gly-NH2 trifluoroacetate
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
(Powder or Lyophilized powder or film)
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to off-white
Température de stockage
-10 to -25°C
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable