Key Documents
SML3197
Sigma-Aldrich
CA77.1
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
N-(4-(6-chloroquinoxalin-2-yl)phenyl)acetamide, N-[4-(6-Chloro-2-quinoxalinyl)phenyl]-acetamide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H12ClN3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
297.74
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
Température de stockage
2-8°C
Actions biochimiques/physiologiques
CA77.1 is an orally available, brain penetrant, in vivo active and potent enhancer of chaperone-mediated autophagy (CMA). It improves pathology in Alzheimer′s Disease mouse models. CA77.1 activates CMA in vitro without affecting macroautophagy.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable