SML0724
Bikaverin
from Fusarium subglutinans, ≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
6,11-Dihydroxy-3,8-dimethoxy-1-methylbenzo[b]xanthene-7,10, 12-trione, Lycopersin, NSC 215139
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
Fusarium subglutinans
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Solubilité
DMSO: 0.5 mg/mL (may require sonication and heating)
chloroform: 0.5 mg/mL
dichloromethane: 0.5 mg/mL
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C20H14O8/c1-7-4-8(26-2)5-10-12(7)17(23)15-18(24)13-9(21)6-11(27-3)16(22)14(13)19(25)20(15)28-10/h4-6,24-25H,1-3H3
Clé InChI
ZOQMSOSJEWBMHP-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Reconstitution
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable