Principaux documents
SAB1412374
Sigma-Aldrich
ANTI-HES2 antibody produced in mouse
clone 1D5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
HES2, bHLHb40
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1D5, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 33.77 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HES2(54626)
Immunogène
HES2 (NP_061962, 41 a.a. ~ 114 a.a) full length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
LPLLGRENSNCSKLEKADVLEMTVRFLQELPASSWPTAAPLPCDSYREGYSACVARLARVLPACRVLEPAVSAR
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable