N7778
7-Nitroindazole
≥98%
Synonyme(s) :
7-NI
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98%
Forme
powder
Solubilité
DMF: 50 mg/mL, clear, yellow to orange
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[O-][N+](=O)c1cccc2cn[nH]c12
InChI
1S/C7H5N3O2/c11-10(12)6-3-1-2-5-4-8-9-7(5)6/h1-4H,(H,8,9)
Clé InChI
PQCAUHUKTBHUSA-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... NOS1(4842) , NOS2(4843) , NOS2B(201288) , NOS2C(645740) , NOS3(4846)
rat ... Nos1(24598)
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges