I6379
(R)-(−)-Isoproterenol
crystalline
About This Item
Produits recommandés
Forme
crystalline
Niveau de qualité
Couleur
white to yellow
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC(C)NC[C@H](O)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C11H17NO3/c1-7(2)12-6-11(15)8-3-4-9(13)10(14)5-8/h3-5,7,11-15H,6H2,1-2H3/t11-/m0/s1
Clé InChI
JWZZKOKVBUJMES-NSHDSACASA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable