CLS432011
Corning® CoolCell™ SV10 Freezing Container
(6 x 10 mL serum vials)
Synonyme(s) :
Corning Coolcell accessory
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
foamed PE
Caractéristiques
Holds 6 x 10 mL vials
Conditionnement
pkg of 1
Fabricant/nom de marque
Corning 432011
Technique(s)
cryopreservation: suitable
Capacité
(6 x 10 mL serum vials)
Informations légales
CoolCell is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.