A0326
(S)-AMPA
≥97%
Synonyme(s) :
(S)-α-Amino-3-hydroxy-5-methylisoxazole-4-propionic acid
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥97%
Forme
powder
Chaîne SMILES
Cc1onc(O)c1C[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C7H10N2O4/c1-3-4(6(10)9-13-3)2-5(8)7(11)12/h5H,2,8H2,1H3,(H,9,10)(H,11,12)/t5-/m0/s1
Clé InChI
UUDAMDVQRQNNHZ-YFKPBYRVSA-N
Informations sur le gène
human ... GRIA1(2890) , GRIA2(2891) , GRIA4(2893) , GRIK1(2897)
mouse ... Gria1(14799)
rat ... Gria1(50592) , Gria2(29627) , Gria3(29628) , Gria4(29629) , Grik1(29559) , Grik2(54257) , Grik4(24406) , Grin2a(24409) , Grin2b(24410) , Grm6(24419)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience