96495
Zinc sulfate monohydrate
purum p.a., ≥99.0% (KT)
About This Item
Produits recommandés
Qualité
purum p.a.
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (KT)
Forme
powder
Solubilité
water: soluble(lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤500 mg/kg
Traces de cations
Ca: ≤100 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Chaîne SMILES
O.[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.H2O.Zn/c1-5(2,3)4;;/h(H2,1,2,3,4);1H2;/q;;+2/p-2
Clé InChI
RNZCSKGULNFAMC-UHFFFAOYSA-L
Application
- Preparation of rayon, sprays (used in agriculture) and dyes.
- As a precipitation reagent during the preparation of sample solution for ultra high pressure liquid chromatographic (UHPLC) analysis.
- Preparation of ZnO nanocrystals, via sol-gel incineration technique.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable