Key Documents
293253
Sigma-Aldrich
Mélange d′isomères d′hexane
≥98.5%, suitable for HPLC
Synonyme(s) :
Isohexane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H14
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
86.18
Numéro Beilstein :
1730733
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12190000
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.06
product name
Mélange d′isomères d′hexane, suitable for HPLC, ≥98.5%
Densité de vapeur
3 (vs air)
Niveau de qualité
Description
Mixture of hexane isomers plus methylcyclopentane
Pureté
≥98.5%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
437 °F
Limite d'explosivité
7.5 %
Technique(s)
HPLC: suitable
Impuretés
≤0.0003 meq/g water-soluble titr. acid
≤0.005% S compounds
≤0.02% water
Résidus d'évap.
<0.0005%
Couleur
APHA: ≤10
Indice de réfraction
n20/D 1.379 (lit.)
Point d'ébullition
68-70 °C (lit.)
Pf
−95 °C (lit.)
Densité
0.672 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
Absorption UV
λ: 195 nm Amax: 1.0
λ: 210 nm Amax: 0.30
λ: 220 nm Amax: 0.10
λ: 230 nm Amax: 0.05
λ: 240 nm Amax: 0.02
λ: 250-400 nm Amax: 0.01
Adéquation
passes test for HPLC
Application(s)
food and beverages
InChI
1S/C6H14/c1-4-5-6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3
Clé InChI
AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
Application
Meets ACS specifications
Conditionnement
Autres remarques
Contains thiophene
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-9.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-23 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
John P Kennelly et al.
Journal of lipid research, 59(9), 1695-1708 (2018-07-17)
De novo phosphatidylcholine (PC) synthesis via CTP:phosphocholine cytidylyltransferase-α (CTα) is required for VLDL secretion. To determine the precise role of de novo PC synthesis in intestinal lipid metabolism, we deleted CTα exclusively in the intestinal epithelium of mice (CTαIKO mice).
Separation of hexane isomers in a metal-organic framework with triangular channels.
Herm ZR, et al.
Science, 340(6135), 960-964 (2013)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 492-492 (1994)