233722
Sodium hexanitrocobaltate(III)
ACS reagent
Synonyme(s) :
Sodium cobaltnitrite, Sodium hexanitritocobaltate(III)
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: cobalt
Impuretés
≤0.02% insolubles
Pf
220 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].[O-][N+](=O)[Co-3]([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/Co.6NO2.3Na/c;6*2-1-3;;;/q-3;;;;;;;3*+1
Clé InChI
IMBXIBFCGMYSME-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable