216011
Ammonium fluoride
ACS reagent, ≥98.0%
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0%
Forme
crystals, granules or chunks
Impuretés
≤0.005% insolubles
Résidus de calcination
≤0.01%
pH
~6 (20 °C)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Traces de cations
Fe: ≤5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
Chaîne SMILES
N.F
InChI
1S/FH.H3N/h1H;1H3
Clé InChI
LDDQLRUQCUTJBB-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash