12654
Potassium nitrite
meets analytical specification of FCC, 97-100.5%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
97-100.5%
Forme
crystals
Qualité
meets analytical specification of FCC
Impuretés
≤0.001% heavy metals (as Pb)
Pf
350 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
water: soluble 0.35 part
alcohol: slightly soluble
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
Traces de cations
As: ≤1 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
Pb: ≤4 mg/kg
Chaîne SMILES
[K+].[O-]N=O
InChI
1S/K.HNO2/c;2-1-3/h;(H,2,3)/q+1;/p-1
Clé InChI
BXNHTSHTPBPRFX-UHFFFAOYSA-M
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Ox. Sol. 2
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable