TAN050
Total Acid Number Standard
ASTM D664 (4.57 mg KOH/g), pkg of 1 × 50 g
Synonyme(s) :
TAN-Standard
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Agence
according to ISO 17025
according to ISO 17034
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Conditionnement
pkg of 1 × 50 g
Fabricant/nom de marque
Paragon Scientific Ltd
Application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
mixture
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable