PHR8955
Buprenorphine Related Compound A
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonyme(s) :
N-(3-Butenyl)norbuprenorphine, (αS,5α,7α)-17-(3-Buten-1-yl)-α-(1,1-dimethylethyl)-4,5-epoxy-18,19-dihydro-3-hydroxy-6-methoxy-α-methyl-6,14-ethenomorphinan-7-methanol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Agence
traceable to USP 1078711
Famille d'API
buprenorphine
Conditionnement
pkg of 50MG
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
-10 to -25°C
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable