PHR8947
Baclofen Related Compound A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
(4RS)-4-(4-Chlorophenyl)pyrrolidin-2-one, 4-(4-Chlorophenyl)-2-pyrrolidinone
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Agence
traceable to Ph. Eur. B0200050
traceable to USP 1048222
Famille d'API
baclofen
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 100 mg
Application(s)
pharmaceutical small molecule
InChI
1S/C10H10ClNO/c11-9-3-1-7(2-4-9)8-5-10(13)12-6-8/h1-4,8H,5-6H2,(H,12,13)
Clé InChI
OVRPDYOZYMCTAK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produits recommandés
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable