Key Documents
910910
Sigma-Aldrich
5-Deoxy-D-ribose
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H10O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
134.13
Numéro MDL:
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
viscous liquid
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C5H10O4/c1-3(7)5(9)4(8)2-6/h2-5,7-9H,1H3/t3-,4+,5-/m1/s1
Clé InChI
WDRISBUVHBMJEF-MROZADKFSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable