46858
Sulfamethoxypyridazine
VETRANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
N1-(6-Methoxypyridazin-3-yl)sulfanilamide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
VETRANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
COc1ccc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)nn1
InChI
1S/C11H12N4O3S/c1-18-11-7-6-10(13-14-11)15-19(16,17)9-4-2-8(12)3-5-9/h2-7H,12H2,1H3,(H,13,15)
Clé InChI
VLYWMPOKSSWJAL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Produits recommandés
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable