Key Documents
38589
Millipore
Salmonella Chromogen Agar Supplement
suitable for microbiology
About This Item
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41171614
Nomenclature NACRES :
NA.85
Stérilité
sterile
Niveau de qualité
Forme
powder
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Application(s)
environmental
food and beverages
microbiology
Température de stockage
2-8°C
Adéquation
Salmonella spp.
Application
A chromogenic supplement for the differential detection of Salmonella in food and clinical material.
Composants
(per vial, sufficient for 1000 mL medium)
chromogenic mix 0.13 g, propylene glycol 10.0 g
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves