Key Documents
32548
Supelco
Sulfachloropyridazine-(phenyl-13C6)
VETRANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
4-Amino-N-(6-chloro-3-pyridazinyl)benzene-13C6-sulfonamide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C413C6H9ClN4O2S
Poids moléculaire :
290.68
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
VETRANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES 
CC#CC#CC#CC#CC#CC.N[13c]1[13cH][13cH]c(c([13cH]1)C#CC#CC#CC#CC#CC#C)S(=O)(=O)Nc2ccc(Cl)nn2
Description générale
Chemical structure: sulfonamide
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informations légales
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves