24385C
EX-CELL® CD HEK293 Viral Vector Medium
Chemically defined, animal component-free, dry powder, suitable (for cell culture)
Fabrication pharma
Forme
dry powder
Conditions de stockage
protect from light
Adéquation
suitable (for cell culture)
Température de stockage
2-8°C
Description générale
EX-CELL® CD HEK293 Viral Vector Medium has been designed with long-term needs for manufacturing in mind, with a sustainable raw material supply chain, custom packaging options, and careful material and manufacturing process selection. The product is produced in an ISO9001-certified facility following the principles of cGMP according to IPEC-PQG.
Conditionnement
Notes préparatoires
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Certificats d'analyse (COA)
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Déjà en possession de ce produit ?
Articles
Learn how development of a suspension adapted HEK293T cell line with accompanying cell culture media can maximize lentivirus production for cell and gene therapies.
Learn how development of a suspension adapted HEK293T cell line with accompanying cell culture media can maximize lentivirus production for cell and gene therapies.
Learn how development of a suspension adapted HEK293T cell line with accompanying cell culture media can maximize lentivirus production for cell and gene therapies.
Learn how development of a suspension adapted HEK293T cell line with accompanying cell culture media can maximize lentivirus production for cell and gene therapies.
Contenu apparenté
A transfection-based solution to viral vector production using a suspension cell line, chemically defined medium, and a process with proven performance at scale.
A transfection-based solution to viral vector production using a suspension cell line, chemically defined medium, and a process with proven performance at scale.
Solution pour la production de vecteurs viraux basée sur la transfection, utilisant une lignée cellulaire en suspension, un milieu chimiquement défini et un procédé éprouvé à l'échelle réelle.
Solution pour la production de vecteurs viraux basée sur la transfection, utilisant une lignée cellulaire en suspension, un milieu chimiquement défini et un procédé éprouvé à l'échelle réelle.