04100
Ethylhydrazine oxalate
≥96.0% (T)
Synonyme(s) :
Ethylhydrazine ethanedioate
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥96.0% (T)
Impuretés
~2% hydrazine
Pf
170-173 °C (dec.)
Groupe fonctionnel
amine
carboxylic acid
hydrazine
Chaîne SMILES
CCNN.OC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C2H8N2.C2H2O4/c1-2-4-3;3-1(4)2(5)6/h4H,2-3H2,1H3;(H,3,4)(H,5,6)
Clé InChI
DUMHBFMURBWDPC-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- 1-ethyl-1H-indazoles
- 3-substituted 1-ethyl-6-methylpyrimido[4,5-c]pyridazine-5,7(1H,6H)-dione derivatives
- 4-(2-alkyl-5-methyl-2H-pyrazol-3-yl)-piperidines
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges