ECM508
Test de migration cellulaire par chimiotactisme QCM, 24 puits (8 µm), colorimétrique
The QCM 24-well Migration Assay is ideal for the study of chemotaxis cell migration. The assay uses a 24-well plate with an 8 micron pore size, with colorimetric detection.
Synonyme(s) :
cell migration assay, colorimetric chemotaxis assay
Niveau de qualité
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
all
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
QCM
Technique(s)
activity assay: suitable
cell based assay: suitable
Méthode de détection
colorimetric
Conditions d'expédition
wet ice
Application
Domaine de recherche
Structure cellulaire
Structure cellulaire
Le test de migration 24 puits CHEMICON QCM est idéal pour l'étude de la migration cellulaire par chimiotactisme. Chaque kit de test de migration cellulaire Chemicon contient suffisamment de réactifs pour analyser 24 échantillons. La nature quantitative de ce test se révèle particulièrement utile pour le criblage d'agents pharmacologiques.
Le test de migration 24 puits CHEMICON QCM est uniquement destiné à la recherche. Il ne saurait être utilisé à des fins diagnostiques.
Le test de migration 24 puits CHEMICON QCM est uniquement destiné à la recherche. Il ne saurait être utilisé à des fins diagnostiques.
Conditionnement
24 puits
Composants
Ensemble de plaques de migration cellulaire de 24 puits stériles (réf. 90333) : deux plaques de 24 puits avec 12 inserts par plaque (total de 24 inserts/kit).
Colorant cellulaire (réf. 90144) : un flacon de 20 ml.
Tampon d'extraction (réf. 90145) : un flacon de 20 ml.
Écouvillons en coton (réf. 10202) : 50 unités.
Pince (réf. 10203) : 1 unité.
Colorant cellulaire (réf. 90144) : un flacon de 20 ml.
Tampon d'extraction (réf. 90145) : un flacon de 20 ml.
Écouvillons en coton (réf. 10202) : 50 unités.
Pince (réf. 10203) : 1 unité.
Stockage et stabilité
Les éléments du kit se conservent entre 2 °C et 8 °C jusqu'à leur date de péremption. Ne pas congeler.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Point d'éclair (°F)
53.6 °F
Point d'éclair (°C)
12 °C
Les clients ont également consulté
Plasma rich in growth factors (PRGF-Endoret) stimulates proliferation and migration of primary keratocytes and conjunctival fibroblasts and inhibits and reverts style=background-c
Investigative Ophthalmology & Visual Science null
The L6 domain tetraspanin Tm4sf4 regulates endocrine pancreas differentiation and directed cell migration.
Development null
Scientific reports, 6, 21596-21596 (2016-02-18)
Brain metastasis is the most common type of intracranial cancer and is the main cause of cancer-associated mortality. Brain metastasis mainly originates from lung cancer. Using a previously established in vitro brain metastatic model, we found that brain metastatic PC14PE6/LvBr4
American journal of physiology. Heart and circulatory physiology, 304(12), H1719-H1726 (2013-04-16)
Platelet-derived growth factor (PDGF)-D is a newly recognized member of the PDGF family with its role just now being understood. Our previous study shows that PDGF-D and its receptors (PDGFR-β) are significantly increased in the infarcted heart, where PDGFR-β is
Presenilin 1/gamma-secretase is associated with cadmium-induced E-cadherin cleavage and COX-2 gene expression in T47D breast cancer cells.
Toxicological Sciences null