Key Documents
ABN302
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-complexe I-75kD
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
NADH-ubiquinone oxidoreductase 75 kDa subunit, mitochondrial, Complex I-75kD, CI-75kD
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
mouse, rat, human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
bovine (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NDUFS1(4719)
Description générale
Le complexe I-75kD (CI-75kD) est également appelé sous-unité mitochondriale à 75 kDa de la NADH-ubiquinone oxydoréductase (NDUFS1). Le complexe I-75kD est une sous-unité centrale de la NADH déshydrogénase (complexe I) de la chaîne respiratoire membranaire mitochondriale, qui transfère les électrons du NADH à la chaîne respiratoire, et est considéré comme faisant partie de l'assemblage minimal requis pour la catalyse. On pense que les défauts du complexe I-75kD sont une cause du déficit en complexe I mitochondrial (MT-C1D).
Immunogène
Peptide linéaire conjugué à la KLH et correspondant au complexe I-75kD humain.
Application
Analyse par western blot : 0,1 µg/mL d'un lot représentatif a permis de détecter le complexe I-75kD sur 10 µg de lysat de tissu cardiaque et de tissu cérébral humains.
Analyse par immunohistochimie : Une dilution 1/1 000 d'un lot représentatif a permis de détecter le complexe I-75kD dans des tissus de myocytes cardiaques et de rein humains.
Catégorie de recherche
Neurosciences
Détectez le complexe I-75kD avec cet anticorps polyclonal de lapin anti-complexe I-75kD, validé pour une utilisation en western blot et en IHC (paraffine).
Sous-domaine de recherche
Signalisation du développement
Qualité
Évaluée par western blot sur du lysat de tissu cérébral de souris.
Analyse par western blot : 0,1 µg/mL de cet anticorps a permis de détecter le complexe I-75kD sur 10 µg de lysat de tissu cérébral de souris.
Description de la cible
Env. 75 kDa (taille observée)
Forme physique
Anticorps polyclonal de lapin purifié, dans un tampon à base de Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM et 0,05 % d'azide de sodium.
Purifié par affinité
Stockage et stabilité
Stable entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Autres remarques
Concentration : Pour connaître la concentration spécifique d'un lot, veuillez vous référer au certificat d'analyse.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne doivent pas être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'Homme ou l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Leena P Bharath et al.
Cell metabolism, 32(1), 44-55 (2020-05-14)
Age is a non-modifiable risk factor for the inflammation that underlies age-associated diseases; thus, anti-inflammaging drugs hold promise for increasing health span. Cytokine profiling and bioinformatic analyses showed that Th17 cytokine production differentiates CD4+ T cells from lean, normoglycemic older and
Vedavathi Madhu et al.
Journal of bone and mineral research : the official journal of the American Society for Bone and Mineral Research, 35(8), 1504-1524 (2020-04-07)
Nucleus pulposus (NP) cells reside in an avascular and hypoxic microenvironment of the intervertebral disc and are predominantly glycolytic due to robust HIF-1 activity. It is generally thought that NP cells contain few functional mitochondria compared with cells that rely
Lauren G Buss et al.
Scientific reports, 14(1), 845-845 (2024-01-09)
Salivary glands are indirectly damaged during radiotherapy for head and neck cancer, resulting in acute and chronic hyposalivation. Current treatments for radiation-induced hyposalivation do not permanently restore function to the gland; therefore, more mechanistic understanding of the damage response is
Caroline A Kopsidas et al.
iScience, 27(7), 110199-110199 (2024-07-11)
Neurons in the neocortex are generated during embryonic development. While the adult ventricular-subventricular zone (V-SVZ) contains cells with neural stem/progenitors' characteristics, it remains unclear whether it has the capacity of producing neocortical neurons. Here, we show that generating neurons with