Key Documents
8.20624
Sigma-Aldrich
1-Heptanol
for synthesis
Synonyme(s) :
1-Heptanol, Heptyl alcohol
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)6OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
116.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
203-897-9
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
0.5 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
350 °C
Puissance
500 mg/kg LD50, oral (Rat)
2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
0.9 % (v/v)
Point d'ébullition
176 °C/1013 hPa
Pf
-35 °C
Température de transition
flash point 78 °C
Solubilité
1 g/L
Densité
0.82 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C7H16O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h8H,2-7H2,1H3
Clé InChI
BBMCTIGTTCKYKF-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.822 - 0.823
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
168.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
76 °C - closed cup