Key Documents
8.07529
Sigma-Aldrich
1-Propanethiol
for synthesis
Synonyme(s) :
1-Propanethiol, Propyl mercaptan
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C3H8S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
76.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352105
Numéro de classement CE :
203-455-5
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
165 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥96.0% (GC)
Forme
liquid
Puissance
1790 mg/kg LD50, oral (Rat)
Point d'ébullition
67-68 °C/1013 hPa
Pf
-113 °C
Température de transition
flash point -34 °C
Solubilité
1.9 g/L
Densité
0.84 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C3H8S/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3
Clé InChI
SUVIGLJNEAMWEG-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.840 - 0.845
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-4.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-20 °C - closed cup