Key Documents
8.00585
Sigma-Aldrich
Butyl methacrylate
(stabilised) for synthesis
Synonyme(s) :
Butyl methacrylate, Butyl-2-methylpropenoate, Methacrylic acid butyl ester
About This Item
Formule linéaire :
CH2=C(CH3)COO(CH2)3CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
Numéro de classement CE :
202-615-1
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
2.7 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
290 °C
Puissance
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
2.00-8.00 % (v/v)
Point d'ébullition
163 °C/1013 hPa
Pf
-75 °C
Température de transition
flash point 46 °C
Densité
0.89 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C8H14O2/c1-4-5-6-10-8(9)7(2)3/h2,4-6H2,1,3H3
Clé InChI
SOGAXMICEFXMKE-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.894 - 0.896
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
119.3 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
48.5 °C - closed cup